Få mere at vide
Jern(II)chloridtetrahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615560 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
50g
Artikelnummer. 15615560
Brand: Honeywell-Fluka 449391KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa,≥ 99,0 % (RT)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-10-9
Molekylær formel Cl2FeH8O4
Molekylvægt (g/mol) 198.805
MDL nummer MFCD00149709
InChI nøgle WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC navn dichlorjern;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) chloride tetrahydrate
Mængde 1 kg
Lineær formel FeCl2 · 4H2O
FN nummer UN3260
Formel vægt 198.81g/mol
Procent renhed ≥99% (RT)
Damptryk 10 mmHg (693°C)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.