Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | FeCl2 · 4H2O |
| FN nummer | 3260 |
| Formel vægt | 198.81g/mol |
| Procent renhed | 98% |
| Grad | ReagentPlus |
| Damptryk | 10mmHg (693°C) |