Få mere at vide
Jern(II)chloridtetrahydrat, 99+%
Artikelnummer. 10348150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348150 5 g Glasflaske 5g
10401251 250 g Glasflaske 250g
10338150 1 kg Glasflaske 1kg
11994181 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10348150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205080050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.17 DKK
    375.65 DKK / 5g
    Spare 41.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-10-9
Molekylær formel Cl2Fe·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 198.81
InChI nøgle WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC navn dichlorjern;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 105,0 °C til 110,0 °C
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel FeCl2·4H2O
Merck Index 14,4043
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1600 g/L (10 °C) 4100 g/L (100 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 198.81
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.