Få mere at vide
Iron(II) chloride tetrahydrate, 99+%
Artikelnummer. 10338150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
Artikelnummer. 10338150
Brand: Thermo Scientific Acros 205080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-10-9
Molekylær formel Cl2Fe·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 198.81
InChI nøgle WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC navn dichlorjern;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 105.0°C to 110.0°C
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel FeCl2·4H2O
Merck Index 14,4043
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 198.81
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.