Få mere at vide
Iron(II) chloride tetrahydrate, 98%
Beskrivelse
Jern(II)chloridtetrahydrat anvendes som reduktionsmiddel i metallurgi, i farmaceutiske præparater, som bejdsemiddel ved farvning og i spildevandsrensning. Jernchlorid har en slags nicheanvendelse. Under laboratoriesyntesen af jernkomplekser virker ferrochlorid som et reducerende flokkuleringsmiddel ved spildevandsbehandling, især for affald, der indeholder chromat. Det er forløberen for hydrerede jern(III)oxider, der er magnetiske pigmenter. Jern(II)chlorid anvendes som et reduktionsmiddel i mange organiske syntesereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Jern(II)chloridtetrahydrat anvendes som reduktionsmiddel i metallurgi, i farmaceutiske præparater, som bejdsemiddel ved farvning og i spildevandsrensning. Jernchlorid har en slags nicheanvendelse. Under laboratoriesyntesen af jernkomplekser virker ferrochlorid som et reducerende flokkuleringsmiddel ved spildevandsbehandling, især for affald, der indeholder chromat. Det er forløberen for hydrerede jern(III)oxider, der er magnetiske pigmenter. Jern(II)chlorid anvendes som et reduktionsmiddel i mange organiske syntesereaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærk base, stærke syrer, ethylenoxid og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) chloride tetrahydrate |
| Mængde | 1000 g |
| Lineær formel | FeCl2·4H2O |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,4043 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 198.81 (126.75 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Air sensitive; Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(II) chloride tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.