Få mere at vide
Jern(II)chloridhydrat, reagenskvalitet, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341829
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341829 25 g 25g
11351829 250 g 250g
11371829 1 kg 1kg
11361829 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11341829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012484.14
Request Bulk or Custom Format
Luftfølsom
Det bruges som reduktionsmiddel i metallurgi, i farmaceutiske præparater, som bejdsemiddel ved farvning og i spildevandsbehandling. Jernchlorid har en slags nicheanvendelse. Under laboratoriesyntesen af jernkomplekser virker ferrochlorid som et reducerende flokkuleringsmiddel ved spildevandsbehandling, især for affald, der indeholder chromat. Det er forløberen for hydrerede jern(III)oxider, der er magnetiske pigmenter. Jern(II)chlorid anvendes som et reduktionsmiddel i mange organiske syntesereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23838-02-0
Molekylær formel Cl2Fe . x H2O
Molekylvægt (g/mol) 126.75
MDL nummer MFCD00149711
InChI nøgle NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron dichloride, Iron protochloride
IUPAC navn λ²-jern(2+) dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) chloride hydrate
Farve Grøn-Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone. Insoluble in ether.
Formel vægt 126.75 (Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.