Få mere at vide
Jern(II)chlorid, vandret, 99,5% (metalbasis)
Beskrivelse
Jern(II)chlorid bruges til syntese af jernkomplekser som jern(II)hydroxid. Det fungerer som en forløber for hydrerede jern(III)oxider, der er magnetiske pigmenter. Det tjener som et reduktionsmiddel i organisk syntese. Anvendes også som reducerende flokkuleringsmiddel i spildevandsrensning, især til affald indeholdende chromat. Det bruges som mellemprodukt, i pigmenter, proceshjælpemidler og i faststofseparationsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1023 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) chloride, anhydrous |
| Smeltepunkt | 674 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Udseende | Off-white pulver |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Vis mere |