Få mere at vide
Jern(II)chlorid, vandret, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11337418
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337418 5 g 5g
11357418 50 g 50g
11347418 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031141.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126,75 g/mol
Jern(II)chlorid bruges til syntese af jernkomplekser som jern(II)hydroxid. Det fungerer som en forløber for hydrerede jern(III)oxider, der er magnetiske pigmenter. Det tjener som et reduktionsmiddel i organisk syntese. Anvendes også som reducerende flokkuleringsmiddel i spildevandsrensning, især til affald indeholdende chromat. Det bruges som mellemprodukt, i pigmenter, proceshjælpemidler og i faststofseparationsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-94-3
Molekylær formel Cl2Fe
Molekylvægt (g/mol) 126.75
MDL nummer MFCD00011004
InChI nøgle NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-jern(2+) dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Tekniske data
Kogepunkt 1023 °C
Kemisk navn eller materiale Iron(II) chloride
Smeltepunkt 674 °C
Navn note Vandfri
pH 2.5
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel FeCl2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4043
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand, alkohol, acetone; Opløselig i vand, alkohol og acetone; Let opløselig i benzen; Uopløselig i æteren.
Formel vægt 126.75
Procent renhed 99.5%
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Tæthed 3.160
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.