Tekniske data
| Kogepunkt | 1026,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) chloride |
| Smeltepunkt | 677,0 °C |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | FeCl2 |
| Merck Index | 15,407 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 644 g/L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(II) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.