Få mere at vide
Jern(II)bromid, ultratør, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365787
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365787 25 g 25g
11355787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043472.14
Request Bulk or Custom Format
Det bruges som en polymerisationskatalysator. Det bruges til vandbehandling, kemisk analyse og i ultra høj renhed til visse krystalvækstapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-46-0
Molekylær formel Br2Fe
Molekylvægt (g/mol) 215.65
MDL nummer MFCD00016081
InChI nøgle GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
IUPAC navn jern(2+);dibromid
SMIL [Fe++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (II) bromide
Smeltepunkt 684°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4042
Opløselighedsinformation It is soluble in water and other solvents such as THF,methanol,ethanol.
Formel vægt 215.67
Procent renhed 99.995%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 4.636 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) bromide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.