Få mere at vide
Jern(II)bromid, ultratør, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jern(II)bromid anvendes som polymerisationskatalysator. Det bruges til vandbehandling, kemisk analyse og i ultra høj renhed til visse krystalvækstapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) bromide |
| Smeltepunkt | 684°C |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,THF,methanol,ethanol. |
| Formel vægt | 215.67 |
| Procent renhed | 99.995% |
| Emballage | Ampuleret under argon |
| Følsomhed | Air sensitive; Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(II) bromide anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .