Få mere at vide
Iron(II) Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) Bromide |
| CAS | 7789-46-0 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | Br2Fe |
| Synonym | Dibromoiron, Ferrous Bromide,, Iron Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Fe+2].[Br-].[Br-] |
| IUPAC navn | iron(2+);dibromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.65 |
| Formel vægt | 213.7716 |