Få mere at vide
Jern(II)bromid, vandfri, 98% min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367418
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367418 5 g 5g
11377418 25 g 25g
11387418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031154.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Jern(II)bromid anvendes som mellemprodukt i syntesen af porphryiner. Det bruges også som svage reduktionsmidler. Det anvendes som precursor til fremstilling af [(C 2 H 5 ) 4 N] 2 FeBr 4 ved at reagere med tetraethylammoniumbromid. Det er også involveret i syntesen af jernpyrit nanokrystaller og nanokrystallinske tynde film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-46-0
Molekylær formel Br2Fe
Molekylvægt (g/mol) 215.65
MDL nummer MFCD00016081
InChI nøgle GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
IUPAC navn λ²-jern(2+)dibromid
SMIL [Fe++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) bromide, anhydrous
Smeltepunkt 684°C
Farve Gul
Fysisk form Granulat
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and tetrahydrofuran.
Formel vægt 215.67
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende Yellow granules
Tæthed 4.636 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) bromide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.