Få mere at vide
Iron(II) bromide, 98%, anhydrous
Artikelnummer. 10649643 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10649643 10 g Glasflaske 10g
10320584 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10649643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388720100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-46-0
Molekylær formel Br2Fe
Molekylvægt (g/mol) 215.65
MDL nummer MFCD00016081
InChI nøgle GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
SMIL [Fe++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 937°C
Kemisk navn eller materiale Iron(II) bromide
Smeltepunkt 684°C
Farve Sort til Brun-Rød
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Lineær formel FeBr2
Merck Index 15, 4069
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1090g/L
IUPAC navn λ²-jern(2+)dibromid
Formel vægt 215.65
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.