Få mere at vide
Iron(II) acetate, anhydrous, Fe 29.5% min
Artikelnummer. 11317418
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317418 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11317418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031140.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Iron(II) acetate is used as a mordant by the dye industry, as a catalyst in organic oxidation reactions and in carbon nanotube synthesis. It is used as a precursor in the production of other iron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3094-87-9
Molekylær formel C4H6FeO4
Molekylvægt (g/mol) 173.93
MDL nummer MFCD00058909
InChI nøgle LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMIL [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) acetate, anhydrous
Smeltepunkt 190°C to 200°C (decomposition)
Farve Brown
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 25 g
Lugt Characteristic
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn iron(2+);diacetate
Formel vægt 173.94
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) acetate, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.