Få mere at vide
Iron(II) acetate, 95%
Artikelnummer. 13438498 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13438498 250 g Glasflaske 250g
10398970 10 g Glasflaske 10g
10165750 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13438498 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305372500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3094-87-9
Molekylær formel C4H6FeO4
Molekylvægt (g/mol) 173.93
MDL nummer MFCD00058909
InChI nøgle LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMIL [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) acetate
Smeltepunkt 190.0°C
Navn note 95%
Farve Brun eller grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (CH3CO2)2
IUPAC navn jern(2+);diacetat
Formel vægt 173.93
Procent renhed 95%