Få mere at vide
Jern(II)acetat, 95%
Artikelnummer. 10398970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10398970 10 g Glasflaske 10g
10165750 50 g Glasflaske 50g
13438498 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10398970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305370100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3094-87-9
Molekylær formel C4H6FeO4
Molekylvægt (g/mol) 173.93
MDL nummer MFCD00058909
InChI nøgle LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMIL [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) acetate
Smeltepunkt 190,0 °C
Navn note 95%
Farve Brun eller grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (CH3CO2)2
IUPAC navn λ²-jern(2+) diacetat
Formel vægt 173.93
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) acetate