Få mere at vide
Iron(II) acetate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) acetate |
| CAS | 3094-87-9 |
| Molekylær formel | C4H6FeO4 |
| MDL nummer | MFCD00058909 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | CC([O-])=O.CC([O-])=O.[Fe+2] |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.93 |
| Procent renhed | 95% |