Få mere at vide
Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in hexane, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308558
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308558 25 mL 25ml
11398548 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040584.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331686-36-3
Molekylær formel C11H24FeO3
Molekylvægt (g/mol) 260.155
MDL nummer MFCD00798541
InChI nøgle VRCGRDMZKVCBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide,in hexane, iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide w/v in hexane, iron ii 2-ethylhexanoate monoisopropoxide w/v in hexane
PubChem CID 121233721
IUPAC navn 2-ethylhexanoic acid;iron;propan-2-ol
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O.CC(C)O.[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide
Mængde 25 mL
FN nummer UN1208
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 258.14
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in hexane
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide, 5% w/v in hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P315-Søg omgående lægehjælp.