Få mere at vide
Jernfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11345869
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345869 50 x 50 mm Hver
11337087 25 x 25 mm 25mm
11327087 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011448.FI
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron foil
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Vægt ≈4,9g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic