Få mere at vide
Jernfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Puratronic™, 99,992% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron foil |
| Navn note | 0,5 mm (0,02 tommer) tyk |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Vægt | ≈2,5g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.994% |
| Grad | Puratronic |