Få mere at vide
Iron foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11368468
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11368468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040494.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Vægt ≈1.23g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%