Få mere at vide
Jernfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, hård, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486605
Skift visning
Mængde:
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486605 150 x 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15486605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044687.GT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron foil
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, hård
CAS 7439-89-6
Mængde 150 x 150 mm
Vægt ≈4,4g/150x150mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Fe
MDL nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe]
IUPAC navn jern
Molekylvægt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Procent renhed 99.5%