missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iron Dextran, TRC

Artikelnummer. 30133035
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133035 100 g
30004696 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI774950100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 9004-66-4
Molekylær formel (C6H10O5)n[Fe(OH)3]m
Molekylvægt (g/mol) 153.93
Synonym Imferon, A 100, B 75, Chinofer, CosmoFer, Dexfer, Dexferrum, Dextran Iron Complex, Dextran Magnetite, Dextran-iron Oxide, Dextrofer 100, Dextrofer 75, Fe-dextran, Fenate, Ferdex 100, Ferran 100, Ferranimal 75, Ferranimal 75M, Ferric Dextran, Ferridextran, Ferrodex 100, Ferrodextran, Ferroglucin, Ferroglukin, Ferroglukin 75, Hyferdex, INFeD, Idofer, Impheron, Imposil, Iro-jex, Iron Dextran Injection, Iron-GARD, Iron-dextran Complex, Ironorm, Kemofei, Myofer 100, Nonemic, Polyfer, Proferedex, Prolongal, SHU 555;
SMIL OS(=O)(=O)O.[Fe]

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Iron Dextran
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/Fe.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.