missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iron, Commercially Pure Iron, K00095, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Iron, Commercially Pure Iron, K00095, Ø38x3mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium/Aluminium/Carbon/Arsenic/Cobalt/Silicon/Oxygen/Antimony/Calcium/Magnesium/Boron/Niobium/Nitrogen/Tin/Titanium/Zinc/Cadmium/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Selenium/Tantalum/Tungsten/Zirconium/Bismuth |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Vanadium 0.0007 %/Aluminium 0.0009 %/Carbon 0.002 %/Arsenic 0.0023 %/Cobalt 0.0025 %/Silicon 0.004 %/Oxygen 0.079 %/Antimony <0.001 %/Calcium <0.001 %/Magnesium <0.001 %/Boron <0.002 %/Niobium <0.002 %/Nitrogen <0.002 %/Tin <0.002 %/Titanium <0.002 %/Zinc <0.002 %/Cadmium <0.003 %/Chromium <0.005 %/Copper <0.005 %/Lead <0.005 %/Manganese <0.005 %/Molybdenum <0.005 %/Nickel <0.005 %/Phosphorus <0.005 %/Selenium <0.005 %/Tantalum <0.005 %/Tungsten <0.005 %/Zirconium <0.005 %/Bismuth <0.01 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?