Få mere at vide
Iron boride, 98% (metals basis)
Artikelnummer. 11348227
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348227 25 g 25g
11338227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022952.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12006-85-8 | BFe2 | 122.5 g/mol
Jernborid bruges til fremstilling af boreret stål og boreret rustfrit stål, deoxidationsmidler, øger hårdheden af stål og legeringskomponenter af belægninger påført på svejsevendte elektroder. Det bruges også til at forbedre slidstyrke, slidstyrke og oxidationsbestandighed. Det bruges i olie- og gasraffinaderier, kemisk udvinding, bilindustrien, landbruget, stempling, tekstilekstrudering og sprøjtestøbningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12006-85-8
Molekylær formel BFe2
Molekylvægt (g/mol) 122.5
MDL nummer MFCD00016092
InChI nøgle FSDZRQFSRALZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron; iron, diiron boride, iron boride fe2b, boranylidyne diiron
PubChem CID 6336853
IUPAC navn bor; jern
SMIL [B].[Fe].[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron boride
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 122.5
Procent renhed 98%