Få mere at vide
Jern, ACS-reagens, lavt indhold af Mg og Mn-forbindelser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244248 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15244248 100 g 100g
15234248 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244248 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449071000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kogepunkt 3000,0 °C
Kemisk navn eller materiale Iron
Smeltepunkt 1535,0 °C
Mængde 100 g
Merck Index 15,5137
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 55.84
Grad ACS-reagens