Få mere at vide
Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)
Artikelnummer. 10454025 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 10454025
Brand: Thermo Scientific Acros 197810100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Smeltepunkt 1535.0°C
Kogepunkt 3000.0°C
Tæthed 7.8600g/mL
Mængde 10 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Form Fine Powder
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Merck Index 15, 5137
Formel vægt 55.84
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron, powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.