Få mere at vide
Jern, 99%, pulver, -70 mesh (<212 mikron)
Artikelnummer. 10193970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10193970 500 g Plastflaske 500g
10217073 100 g Plastflaske 100g
10771471 2 kg Plastflaske 2kg
10454025 10 kg Plastflaske 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10193970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197815000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Smeltepunkt 1535,0 °C
Kogepunkt 3000,0 °C
Tæthed 7.8600g/mL
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Form Fint pulver
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Merck Index 15, 5137
Formel vægt 55.84
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron, powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.