Få mere at vide
Iron(0) pentacarbonyl
Artikelnummer. 10695491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10695491 25 g Glasflaske 25g
10278333 100 g Glasflaske 100g
10175323 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10695491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412600250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-40-6
Molekylær formel C5FeO5
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011001
InChI nøgle FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pentacarbonyl iron
IUPAC navn pentakis(methanidylidyneoxidanium) jern
SMIL [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Tekniske data
Kogepunkt 103.0°C
Kemisk navn eller materiale Iron(0) pentacarbonyl
Smeltepunkt -20.0°C
Navn note 99.5%
Farve Brun til Orange-Gul
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.50%
Lineær formel Fe(CO)5
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Flammepunkt −15°C
Merck Index 15, 5143
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 195.9
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.49
Tæthed 1.4900g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron pentacarbonyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.