Få mere at vide
Jern(0)pentacarbonyl, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
100 ml; AcroSeal glasflaske pakket i dåse
Artikelnummer.
11395942 100 ml; AcroSeal glasflaske pakket i dåse
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187621000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 103.0°C
Kemisk navn eller materiale Iron(0) pentacarbonyl
Smeltepunkt -20.0°C
CAS 13463-40-6
Farve Brun til Orange-Gul
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel C5FeO5
Lineær formel Fe(CO)5
MDL nummer MFCD00011001
FN nummer 1994
Flammepunkt −15°C
Merck Index 15,5143
Synonym Pentacarbonyl iron
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC navn pentakis(methanidylidyneoxidanium) jern
Molekylvægt (g/mol) 195.90
Formel vægt 195.9
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.49
Tæthed 1.4900g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron pentacarbonyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.