Få mere at vide
Irisolidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Irisolidone |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)11-8-23-13-7-12(18)17(22-2)16(20)14(13)15(11)19/h3-8,18,20H,1-2H3 |
| Formel vægt | 314.079 |