Få mere at vide
Irinotecan Lactone Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Irinotecan Lactone Impurity |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H36N4O5/c1-3-21-22-16-20(40-32(39)35-14-10-19(11-15-35)34-12-6-5-7-13-34)8-9-25(22)33-29-24(21)18-36-26(29)17-23-27(4-2)41-31(38)28(23)30(36)37/h8-9,16-17,19,27H,3-7,10-15,18H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 556.2686 |