Få mere at vide
Irinotercan hydrochloridtrihydrat
Artikelnummer. 15507739 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15507739 250 mg 250mg
15597729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15507739 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461542500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1962.72 DKK
    1765.65 DKK / 250mg
    Spare 197.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 136572-09-3 | HCl·3H2O | 677,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136572-09-3
Molekylær formel HCl·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 677.18
InChI nøgle KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Synonym irinotecan hydrochloride trihydrate, irinotecan hcl trihydrate, cpt 11, unii-042laq1iis, campto, irinotecan hcl, 042laq1iis, onivyde, cpt-11
PubChem CID 60837
SMIL CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7.O.O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irinotecan hydrochloride trihydrate
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 677.18
Procent renhed ≥96.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Irinotecan hydrochloride trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.