Få mere at vide
Irinotecan hydrochloridtrihydrat, 99%
Artikelnummer. 15434769
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15434769 250 mg
15424769 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62370.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Topoisomerase I-hæmmer | CAS: 136572-09-3 | C33H39ClN4O6 | 623,15 g/mol
Topoisomerase I-hæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136572-09-3
Molekylær formel C33H39ClN4O6
Molekylvægt (g/mol) 623.15
MDL nummer MFCD01862255
InChI nøgle GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Synonym irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
PubChem CID 74990
ChEBI CHEBI:5971
IUPAC navn hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
SMIL [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Irinotecan hydrochloride trihydrate
Smeltepunkt 256 °C
Farve Gul
Mængde 250 mg
Merck Index 14,5091
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO ved 100 mg/ml; Opløselig i vand ved 25 mg/ml med opvarmning
Formel vægt 677,19 (623,15 Vandfri)
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver