Få mere at vide
Irinotecan hydrochlorid
Beskrivelse
Topoisomerase I-hæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Irinotecan hydrochloride |
| Farve | Gul |
| Mængde | 50 mg |
| Merck Index | 14,5091 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO eller DMF ved cirka 20 mg/ml; Sparsomt opløselig i vandige buffere; /n |
| Formel vægt | 623.14 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Irinotecan hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride