Få mere at vide
Irinotecan Carboxylate Sodium Salt, Mikromol
Beskrivelse
Irinotecan Carboxylate Sodium Salt, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Irinotecan Carboxylate Sodium Salt |
| CAS | 1329502-92-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Irinotecan Carboxylate Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33H39N4NaO7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (alphaS)-2-[([1,4'-Bipiperidin]-1'-ylcarbonyl)oxy]-alpha,12-diethyl-9,11-dihydro-alpha-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-9-oxo-indolizino[1,2-b]quinoline-7-acetic Acid Sodium Salt, CPT 11 Carboxylic Acid Sodium Salt; |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Na+].CCc1c2CN3C(=O)C(=C(C=C3c2nc4ccc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)cc14)[C@@](O)(CC)C(=O)[O-])CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 626.68 |
| Vis mere |