Få mere at vide
Iridiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11361259
Skift visning
Mængde:
1 cm
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
1cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361259 1 cm 1cm
11351259 5 cm 5cm
11341259 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011429.BO
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter.
Mængde 1 cm
Vægt ≈17,8 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%