Få mere at vide
Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11351259
Mængde:
1 cm
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
1cm
25cm
5cm
Artikelnummer. 11351259
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011429.BQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia.
Mængde 5 cm
Vægt ≈17.8g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%