Få mere at vide
Iridium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781943
Mængde:
10 cm
50 cm
200 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
200cm
50cm
Artikelnummer. 11301269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011432.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.1,11g/m
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium
Farve Hvid til gul
Udseende White to pale yellow wire
Mængde 10 cm
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Wire