Få mere at vide
Iridiumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iridium |
| Farve | Hvid til gul |
| Udseende | Hvid til lysegul tråd |
| Mængde | 50 cm |
| Analyseprocentområde | 99,8 % (metalbasis) |
| Form | Wire |