Få mere at vide
Iridiumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11301269
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
200 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
200cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301269 10 cm 10cm
11311269 50 cm 50cm
11391259 200 cm 200cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011432.BS
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 1,11 g/m | CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium
Farve Hvid til gul
Udseende White to pale yellow wire
Mængde 10 cm
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis)
Form Wire