Få mere at vide
Iridiumtråd, 0,125 mm (0,005 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11319278
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319278 10 cm 10cm
11329278 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043208.BS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium wire
Navn note 0.125mm (0.005 in.) dia.
Mængde 10 cm
Vægt ≈0.28g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%