Få mere at vide
Iridiumtråd, 0,075 mm (0,003 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059495
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Artikelnummer. 11469940
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044714.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium wire
Navn note 0.075mm (0.003 in.) dia.
Mængde 10 cm
Vægt ≈0.099g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%