Få mere at vide
Iridiumtråd, 0,075 mm (0,003 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469940
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469940 10 cm 10cm
11479940 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044714.BS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7439-88-5 | Molekylformel: Ir | Molekylvægt: 192,22 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium wire
Navn note 0,075 mm (0,003 tommer) diameter.
Mængde 10 cm
Vægt ≈0,099 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%