Få mere at vide
Iridium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Ir i 5 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10480471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10480471 100 ml 100ml
11944081 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196041000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium standard solution
Emballage Plastflaske
CAS 13569-57-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Tæthed 1.0200g/mL
Specifik vægtfylde 1.02
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Cl3H6IrO3
Koncentration 990 to 1010 μg/mL of Ir(3+) in 10 to 20% HCl
Farve Pink (Pink)
Smeltepunkt -25.0°C
Kogepunkt 107.0°C
Opløselighed Soluble in water
InChI nøgle LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
IUPAC navn trichloriridium;trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 352.612
PubChem CID 6102153
Mængde 100 ml
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.