Få mere at vide
Iridiumopløsning til ICP/MS 10mg/L HCl-matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917373 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12917373 100 mL Flaske 100ml
12907373 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12917373 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 627 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 DKK
    730.68 DKK / 100ml
    Spare 264.32 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogenklorid
Mængde 100 mL