Få mere at vide
Iridiumhagl, 6-7 mm (0,24-0,28 tommer), 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436555
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436555 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15436555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043859.KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium shot
Navn note 6 til 7 mm (0,24 til 0,28 tommer)
CAS 7439-88-5
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈4,5 g pr. stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ir
MDL nummer MFCD00011062
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ir]
IUPAC navn iridium
Molekylvægt (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Procent renhed 99.95%