Få mere at vide
Iridiumpulver, -325 mesh, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. p-7050904
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394637 0.5 g 0.5g
11304647 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039684.02
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium powder
Fysisk form Powder, Sponge
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iridium