Få mere at vide
Iridium pulver, -22 mesh, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048522
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11346837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010746.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-88-5
Molekylær formel Ir
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD00011062
InChI nøgle GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC navn iridium
SMIL [Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iridium powder
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion